Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 11804180 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Yellow
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11804180
Brand: BRAND™ 4340002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Stabila polypropenställ inkluderar alfanumeriska positioner för enkel providentifiering.
  • Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
  • Lämplig för användning i temperaturer från -20° C till 90° C.
  • Levereras i tre delar för enkel och permanent montering.
  • Stora utrymmen mellan positionerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 14
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Rött
Håller Rör (13 mm)
Material Polypropen
Positioner 84
Form Rectangular
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar No
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 265 x 126 x 75 mm
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (engelska) 10,43 tum.
Bredd (metrisk) 126 mm
Bredd (engelska) 4,96 tum.
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2,95 tum.
Diameter (metrisk) öppning 13 mm