Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 11894170 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11894170
Brand: BRAND™ 4340033
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Test Tube Rack
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Gult
Håller Rör (25 mm)
Material Polypropylene
Positioner 32
Mått (L x B x H) 10.43 x 4.96 x 3.46 in. (26.5 x 12.6 x 8.8 cm)
Längd (metrisk) 26.5 cm
Längd (engelska) 10.43 in.
Bredd (metrisk) 12.6 cm
Bredd (engelska) 4.96 in.
Höjd (metrisk) 8.8 cm
Höjd (engelska) 3.46 in.
Diameter (metrisk) öppning 25 mm