Läs mer
BRAND™ Gängadaptrar av polypropen för flasktoppsdispensrar
Handla allt Brand Produkter
Trådstorlek:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- För användning med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ och QuikSip™ Dispensrar på flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flasktrådsadapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Dispensett™ , seripettor™ , Titrette™ och QuikSip™ |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 32/45 |