Läs mer
BRAND™ Gängadaptrar av polypropen för flasktoppsdispensrar
Produktkod. 10568911 Handla allt Brand Produkter
Trådstorlek:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568911
Brand: BRAND™ 704328
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa nuvarande modell Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ och QuikSip™ till vanliga flaskstorlekar.
  • Polypropenkonstruktion
  • För användning med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ och QuikSip™ Dispensrar på flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flasktrådsadapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Dispensett™ , seripettor™ , Titrette™ och QuikSip™
Trådstorlek GL 33/28