Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- För användning med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ och QuikSip™ Dispensrar på flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flasktrådsadapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Dispensett™ , seripettor™ , Titrette™ och QuikSip™ |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 32/S 40 |