Beskrivning
- Utbytbart nickel-metallhydrid-batteri laddas på 2,5 timmar (3,5 timmar inuti instrumentet)
- Batteripaketet kan enkelt bytas ut för kontinuerlig pipettering
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | NiMH |
| För användning med | BRAND HandyStep Touch/Touch S |
| Material | Plastic |
| Typ | Batteripaket |
| För användning med (utrustning) | HandyStep™ elektronisk repeterande pipettbatteri |