Läs mer
BRAND™ Ersättningsutloppsrör för flaskdispenser
Produktkod. 10599012 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BRAND seripettor Pro flasklocksdispenser
BRAND seripettor flasklocksdispenser
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10599012 BRAND seripettor Pro flasklocksdispenser 90 mm Rött Varje
10675581 BRAND seripettor Pro flasklocksdispenser 120 mm - Varje
10665581 BRAND seripettor Pro flasklocksdispenser 90 mm - Varje
10442581 BRAND seripettor flasklocksdispenser - - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10599012 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 707916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 SEK
    399.76 SEK / Paket med 1
    Save 35.24 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Ersättningsutlopp för användning med seripettor™ / seripettor™ pro flasklocksdispenser.
Urladdningsrör för seripettor™. Inkluderar stängningslock, EPDM-utloppsventil och tätningsring:
  • Delnummer: 704520 - standardspets, för användning med 10- och 25 ml-modeller
Utloppsrör för seripettor™ proffs. Inkluderar integrerad utloppsventil och platt tätning.
  • Del nr: 707915 - fin spets, för användning med 2 ml-modellen
  • Del nr 707916 – standardspets, för användning med 10 ml-modell
  • Del nr 707918 – standardspets, för användning med 25 ml-modellen
Utladdningsrörsadapter säljs separat
Utloppsrör för seripettor™ proffs. Inkluderar ett Luer-Lock-tillbehör för mikrofilter
  • Del nr 707928 – för användning med 2-, 10- och 25 ml-modeller.
Utladdningsrörsadapter säljs separat. Inte lämplig för HF och väteperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urladdningsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
För användning med (applikation) Serieutlämning
För användning med (utrustning) BRAND seripettor Pro flasklocksdispenser
Inkluderar Integrerad ventil
Tips Typ Standard
Längd (engelska) 3,54 tum
Längd (metrisk) 90 mm