Läs mer
BRAND™ Ersättningsutloppsrör för flaskdispenser
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
25, 50, 100mL Fin spets Dispensette™ III dispenser på flaska
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
Seripettor™ dispenser på flaska
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Färg:
Rött
Beskrivning
- För seriell dispensering såsom scintillationscocktail, bevarar det flexibla utloppsröret alla viktiga säkerhetsinnovationer
- PTFE-material
- Bra tips
Beställningsinfo
Ej för användning med Dispensette HF eller dispensrar från andra tillverkare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urladdningsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Seriell dispensering som scintillationscocktail, det flexibla utloppsröret bevarar alla viktiga säkerhetsinnovationer |
| För användning med (utrustning) | 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska |
| Inkluderar | Integrerad ventil |
| Form | Bra tips |
| Längd (engelska) | 3,54 tum |
| Längd (metrisk) | 90 mm |