Läs mer
BRAND™ Ersättningsutloppsrör för flaskdispenser
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
25, 50, 100mL Fin spets Dispensette™ III dispenser på flaska
5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska
Seripettor™ dispenser på flaska
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Visningsfönster ger enkel primingverifiering
- Skruvlock med gångjärn svänger ur vägen vid dispensering
- Utloppsventil med säkerhetskula stänger när utloppsventil inte är monterad
- Finns med eller utan recirkulationsventil
- 5, 10mL &dispenser trade III flaskdispenser
- 5, 10mL dispenser &för handel med ekologisk flaska
- 25, 50, 100mL dispenser &för handel med ekologisk flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urladdningsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Serial dispensing |
| För användning med (utrustning) | 5, 10 ml Dispensette™ III dispenser på flaska |
| Inkluderar | Integrerad ventil |
| Tips Typ | Standard |
| Längd (engelska) | 3,54 tum |
| Längd (metrisk) | 90 mm |