Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Provflaskor med Snap-On Kepsar
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- snäpplock av polyeten med låg densitet ger en säker tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Reusable |
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| För användning med (applikation) | Labbapplikationer |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Visa mer |