Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Provflaskor med Snap-On Kepsar
Produktkod. p-4484648
Volym (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15771996
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 69194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VITLAB provflaskor av polypropen med snäpplock
  • snäpplock av polyeten med låg densitet ger en säker tätning
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Material Polypropen
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Reusable
Volym (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) Labbapplikationer
Antal per förpackning 10/Pk.
Volym (engelska) 1,6 oz.
Stängningsmaterial LDPE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (metrisk) 97 mm
Kvantitet 10/Pk.
Typ Storage Vial with Cap
Konserveringsmedel No
Markeringspunkt No