Beskrivning
- Tillverkad av hållbart polykarbonat
- Fylld med giftfri gel
- Håll tolv 0,5 till 2,0 ml-rör
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Centrifugerör |
| Håller Temp., Timmar | 0 °C i 60 min. |
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Mini kylare |
| Färg | Rött |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 till 2 ml |
| Håller | 0,5 till 2 ml rör |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Temperaturkontroll | Passiv |
| Temperaturområde | 0 °C |