Läs mer
BRAND™ Centrifugerör Mini-Kylare
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Håller Temp., Timmar:
-20 °C i 60 min.
-70 °C i 45 min.
0 °C i 60 min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark polykarbonat
- Fylld med giftfri gel
- Håll tolv 0,5 till 2,0 ml rör
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Centrifugerör |
| Håller Temp., Timmar | -70 °C i 45 min. |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Mini kylare |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 till 2 ml |
| Håller | 0,5 till 2 ml rör |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Temperaturkontroll | Passive |
| Temperaturområde | -70°C |