Läs mer
BRAND™ Centrifugerör Mini-Kylare
Produktkod. p-4707195 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Håller Temp., Timmar:
-20 °C i 60 min.
-70 °C i 45 min.
0 °C i 60 min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10141921
Brand: BRAND™ 114930
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att skydda ett brett utbud av lösningar (enzymer, DNA, RNA, cellsuspensioner) genom att hjälpa till att upprätthålla frystemperaturer på labbbänken.
  • Tillverkad av slitstark polykarbonat
  • Fylld med giftfri gel
  • Håll tolv 0,5 till 2,0 ml rör
  • Tillhandahålls individuellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Centrifugerör
Håller Temp., Timmar 0 °C i 60 min.
Material Polykarbonat
Typ Mini kylare
Färg Rött
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 2 ml
Håller 0,5 till 2 ml rör
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Temperaturkontroll Passive
Temperaturområde 0°C