Läs mer
BRAND™ Reagensreservoarer
Produktkod. 10347392 Handla allt Brand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
40 påsar med 5
Förpackningar om 10 st
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning unitSize
10347392 Sterila Individuellt inslagna Paket med 100
10327202 Sterila 40 påsar med 5 Paket med 200
10063970 Icke-steril Förpackningar om 10 st Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10347392 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 703411
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kraftig polypropen för långvarig hållbarhet. Reagensbehållare är autoklaverbara och lämpliga för alla 8- och 12-kanalspipetter. Icke-steril version inkluderar lock.
  • Kraftig polypropen
  • Lämplig för alla 8- och 12-kanalspipetter
  • Autoklaveringsbar
  • Icke-steril version inkluderar lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) För användning med flerkanalspipetter. Utan lock.
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 100/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kanaler 1
Disponibel Limited-use
Bottenform V-bottom