Läs mer
BrandTech™ Slide Staining Kit
Mått (L x B x H):
100 x 87 x 51 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Includes staining jack and staining rack
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Twenty-five 76 x 26 mm slides |
| Inkluderar | One staining jar and one staining rack |
| Mått (L x B x H) | 100 x 87 x 51 mm |