Läs mer
BRAND™ Transferpette™ Enkanaliga elektroniska pipetter
Produktkod. 10102472 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
2 till 20μ l
250 till 5000μ L
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Grå
Gul
Hold (Håll)
Röd
Inkluderar:
EU-kontakt
Europa AC Adapter
Utan AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Inkluderar Förpackningsstorlek
10102472 250 till 5000μ L Röd Utan AC Adapter Varje
10641603 0,5 till 10μ l Grå Utan AC Adapter Varje
10510882 10 till 200μ L Gul Utan AC Adapter Varje
10120352 2 till 20μ l Grå Utan AC Adapter Varje
10511072 50 till 1 000μ l Blå Utan AC Adapter Varje
10475802 0,5 till 10μ l Hold (Håll) Europa AC Adapter Varje
10150302 2 till 20μ l Hold (Håll) Europa AC Adapter Varje
10704733 10 till 200μ L - EU-kontakt Varje
10160302 50 till 1 000μ l - EU-kontakt Varje
10485802 250 till 5000μ L - EU-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10102472 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 705347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4650.59 SEK
    4456.73 SEK / Paket med 1
    Save 193.86 SEK
    4% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kombinerar bekväm design, balanserad viktfördelning, intuitiv mjukvara och användarvänlig dokumentation för dina pipetteringsbehov.
  • Funktionell, ergonomisk husdesign
  • Individuellt justerbar fingerstöd
  • Intuitiv menystruktur och omfattande illustrerad användarmanual
  • Kraftigt minskade spetsfäste och utkastningskrafter med hjälp av universalspetsen
  • Korrosionsbeständig kolv och utkastare
  • Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores, utdelning
  • Klar för användning: 4000 pipettercykler vid varje batteriladdning, batteriuppdateringsfunktion även under laddning
  • Varje pipett har en DE-M-märkning och levereras med prestandacertifikat
  • Levereras med batteri- och silikonolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Noggrannhet ≤ ±0,6 %, 30 μl
Batterityp Uppladdningsbar NiMH
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets (5 ml)
Material Polypropen
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Singel Kanal Microliter Pipett
Volym (metrisk) 250 till 5000μ L
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Utan AC Adapter
Ökar 5,0 μL
Kvantitet 1
Temperatur (engelska) Drift 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C
Garanti 1 år
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.