Läs mer
BRAND™ Enkanalig mikropipett Transferpette™ Elektronisk, DE-M
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
2 till 20μ l
250 till 5000μ L
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Grå
Gul
Hold (Håll)
Röd
Inkluderar:
EU-kontakt
Europa AC Adapter
Utan AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet
- Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
- Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores och dispensering.
- Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
- Användningsbegränsningar:< br /> Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±1.0% 0,2 μL |
| Batterityp | Uppladdningsbar NiMH |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 8655-2 |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Pipette Tip (20 μL) |
| Material | Polypropylene |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |