Beskrivning
- Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet
- Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
- Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores och dispensering.
- Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
- Användningsbegränsningar:< br /> Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,2μ L (1,0 %) |
| Batterityp | Uppladdningsbar NiMH |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 8655-2 |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Hold (Håll) |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Pipette Tip (20 μL) |
| Material | Polypropylene |
| Modell | DE-M |
| Visa mer |