Läs mer
BRAND™ Enkanalig mikropipett Transferpette™ Elektronisk, DE-M
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10510882 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
2 till 20μ l
250 till 5000μ L
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Grå
Gul
Hold (Håll)
Röd
Inkluderar:
EU-kontakt
Europa AC Adapter
Utan AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Inkluderar unitSize
10510882 10 till 200μ L Gul Utan AC Adapter Varje
10641603 0,5 till 10μ l Grå Utan AC Adapter Varje
10120352 2 till 20μ l Grå Utan AC Adapter Varje
10102472 250 till 5000μ L Röd Utan AC Adapter Varje
10511072 50 till 1 000μ l Blå Utan AC Adapter Varje
10475802 0,5 till 10μ l Hold (Håll) Europa AC Adapter Varje
10150302 2 till 20μ l Hold (Håll) Europa AC Adapter Varje
10704733 10 till 200μ L - EU-kontakt Varje
10160302 50 till 1 000μ l - EU-kontakt Varje
10485802 250 till 5000μ L - EU-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10510882 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705343
Ergonomisk, behändig design. Tydlig och intuitiv drift. Upp till 4 000 pipetteringscykler på en laddning.
  • Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet
  • Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
  • Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores och dispensering.
  • Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
  • Användningsbegränsningar:< br /> Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤±0,8% , 1,6 μL
Batterityp Uppladdningsbar NiMH
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Reusable
För användning med Pipette Tip (200 μL)
Material Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Yes
Sterilitet Non-sterile
Typ Singel Kanal Microliter Pipett
Volym (metrisk) 10 till 200μ L
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Utan AC Adapter
Ökar 0,2 μl
Kvantitet 1
Temperatur (engelska) Drift 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C
Garanti 1 år