Beskrivning
- Funktionell, ergonomisk husdesign
- Individuellt justerbar fingerstöd
- Intuitiv menystruktur och omfattande illustrerad användarmanual
- Kraftigt minskade spetsfäste och utkastningskrafter med hjälp av universalspetsen
- Korrosionsbeständig kolv och utkastare
- Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores, utdelning
- Klar för användning: 4000 pipettercykler vid varje batteriladdning, batteriuppdateringsfunktion även under laddning
- Varje pipett har en DE-M-märkning och levereras med prestandacertifikat
- Levereras med batteri- och silikonolja
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤ ±0,6 %, 6,0 μl |
| Batterityp | Uppladdningsbar NiMH |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 8655-2 |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets (1000 μl) |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |