Läs mer
BRAND™ Enkanalig mikropipett Transferpette™ Elektronisk, DE-M
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4707197 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
2 till 20μ l
250 till 5000μ L
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Grå
Gul
Hold (Håll)
Röd
Inkluderar:
EU-kontakt
Europa AC Adapter
Utan AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10641603
Brand: BRAND™ 705339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ergonomisk, behändig design. Tydlig och intuitiv drift. Upp till 4 000 pipetteringscykler på en laddning.
  • Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet
  • Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
  • Fem bekväma program: pipettering, omvänd pipettering, blandning, GEL-elektrofores och dispensering.
  • Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
  • Användningsbegränsningar:< br /> Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15& grader;C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤±1.0% 0,1 μL
Batterityp Uppladdningsbar NiMH
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655-2
Justerbart spetsavstånd No
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Disponibel Reusable
Material Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Yes
Sterilitet Non-sterile
Typ Singel Kanal Microliter Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Utan AC Adapter
Ökar 0,01 μl
Kvantitet 1
Temperatur (engelska) Drift 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C
Garanti 1 år