Läs mer
BRAND™ seripettor™ Dispensrar för flaska
Produktkod. 10598882 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
Ökar:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsbetyg:
1000 mm 2 /sek.
150 mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Viskositetsbetyg Förpackningsstorlek
10598882 2,5 till 25 ml 0,5 ml 75 mm 2 /sek. Varje
10309744 0,2 till 2 ml 0,04 ml 1000 mm 2 /sek. Varje
10320861 1 till 10 ml 0,2 ml 150 mm 2 /sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10598882 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4720150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3358.21 SEK
    2266.76 SEK / Paket med 1
    Save 1091.45 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Bottle-top dispenser, for threaded bottles GL 45, includes discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and PP adapters GL 32, GL 38 and S 40.
Lämplig för användning med baser, buffertar, vattenlösningar av organiska och oorganiska ämnen, utspädda icke-oxiderande syror och många polära lösningsmedel. Utrymmesbesparande, lågbyggd design ger stabilitet för enkel enhandsmanövrering och passar de flesta vanliga reagensflaskor med de medföljande adaptrarna.
Lämplig för användning med baser, såsom ammoniak och natriumhydroxid; buffertar; vattenlösningar av organiska och oorganiska ämnen; späda ut icke-oxiderande syror; och många polära lösningsmedel.
  • Vätskevägen består av material som polyeten, polypropen och EPDM (etylen-propyleng-dien-gummi)
  • Fullskalig noggrannhet på ≤ ±1,2 % och reproducerbarhet på ≤0,2 %
  • Utrusta de flesta vanliga reagensflaskor med medföljande adaptrar
  • Platsbesparande, låg byggnad ger stabilitet för enkel enhandshantering
  • Med enkel, tydlig volymjustering för noggrannhet och ett stadigt, stödd utloppsrör för säker drift
  • Inga ömtåliga glasdelar som kan krossas
  • Utbytbar cylinder-/kolvpatron har en torktätning för förnybarhet
Denna dispenser är inte avsedd för användning med scintillationsvätska; opolära lösningsmedel, såsom xylen och de flesta xylensubstitut; eller starka, oxiderande eller koncentrerade syror. För dessa vätskor, välj rätt Dispensette™ flasklocksdispenser.
Beställningsinfo
Enheten demonteras på några sekunder för enkel rengöring och underhåll. Utbytbar kolv och cylinder är permanent anslutna som en patronmodul för säkerhet. Om kolven, cylindern eller tätningen är skadad, byt bara ut patronen på några sekunder utan verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttyp Seripettor Bottletop Dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/Röd/Klar
Densitet Upp till 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Material FEP, EPDM
Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml
Visa Analog
För användning med (applikation) Halvautomatisk dosering av alkaliner, buffertar, vitaminlösningar och näringsmaterial
Inkluderar Utmatningsrör, teleskopiskt påfyllningsrör, reservdoseringspatron, 45/33 mm och 45/38 mm gängade polypropenadaptrar, bruksanvisning
Ökar 0,5 ml
Max. Tryck 500 mbar
Precision ≤0,2 %
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 500 mbar
Viskositetsbetyg 75 mm 2 /sek.
Garanti 1 år