Läs mer
BRAND™ seripettor™ Dispensrar för flaska
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
Innehåller
Bottle-top dispenser, for threaded bottles GL 45, includes discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and PP adapters GL 32, GL 38 and S 40.
Lämplig för användning med baser, såsom ammoniak och natriumhydroxid; buffertar; vattenlösningar av organiska och oorganiska ämnen; utspädda icke-oxiderande syror; och många polära lösningsmedel.
- Vätskebanan består av material som polyeten, polypropen och EPDM (eten-propen-dien-gummi)
- Full skala noggrannhet av≤± 1,2% och reproducerbarhet av≤ 0,2 %
- Passa de vanligaste reagensflaskorna med de medföljande adaptrarna
- Utrymmesbesparande, lågbyggd design ger stabilitet för enkel enhandsmanövrering
- Med enkel, tydlig volymjustering för noggrannhet och ett stadigt, stött urladdningsrör för säker drift
- Inga ömtåliga glasdelar att krossa
- Utbytbar cylinder/kolvpatron har en avtorkningstätning för förnyelse
Denna dispenser är inte avsedd för användning med scintillationsvätska; icke-polära lösningsmedel, såsom xylen och de flesta xylenersättningsmedel; eller starka, oxiderande eller koncentrerade syror. För dessa vätskor, välj lämplig Dispensette™ dispenser på flaska.
Beställningsinfo
Enheten demonteras på några sekunder för enkel rengöring och underhåll. Utbytbar kolv och cylinder är permanent anslutna som en patronmodul för säkerhet. Om kolven, cylindern eller tätningen är skadad, byt bara ut patronen på några sekunder utan verktyg.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±1,2 % |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Seripettor Bottletop Dispenser |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blue/Red/Clear |
| Densitet | Upp till 2,2 g/cm 3 |
| Kanaler | 1 |
| Material | FEP, EPDM |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 2 ml |
| Visa | Analog |
| Visa mer |