Läs mer
VACUUBRAND™ Servicesatser för NT Serie kemipumpar och system
Produktkod. 10355303 Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO
ME 4C NT
ME 8C NT kemipumpar och system
MZ 2C NT , MZ2C NT VARIO , PC201 NT , PC3002 VARIO
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10355303
Brand: VACUUBRAND™ 20696870
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Servicesatser för VACUUBRAND NT serie Kemi design pumpar.
  • Uppsättningarna inkluderar lämpliga membran, ventiler och tätningsringar (om tillämpligt)
  • Skiftnyckel ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med MD 4C NT VARIO , PC3003 VARIO , PC3004 VARIO
Typ Service Kit