Läs mer
VACUUBRAND™ Kompletterande satsanslutning för BVC-vätskesugsystem
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
BVC vätskeaspirationssystem
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
BVC-familjen av vätskeaspirationssystem levererar kompakta och tysta lösningar för cellodlingsarbete. De ger flexibiliteten för att tillgodose dekontamineringsprotokollet oavsett om de autoklaveras eller desinficeras i flaskan.
- För att lägga till andra VHCPRO till BVC-flaskans aspirationslock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | BVC vätskeaspirationssystem |
| Typ | Tilläggssatsanslutning |