Läs mer
BRAND™ 0,2 ml PCR-rör med fästa kapslar, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Produktkod. 10161391 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10161391 Klart Platt mössa Paket med 1000
10693443 Ros Platt mössa Paket med 1000
10571723 Gult Platt mössa Paket med 1000
10581723 Klart Platt mössa Paket med 1000
10673253 Blått Platt mössa Paket med 1000
10700292 Klart Kupolformad mössa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10161391 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.01 SEK
    676.58 SEK / Paket med 1000
    Save 415.43 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunnväggiga PCR-rör med fästa lock säkerställer exakt termisk överföring, fria från RNase/DNase/DNA, och tillverkas utan smörjmedel eller tillsatser som kan kontaminera prover.
BRAND™ Engångs-PCR-rör är designade för att leverera exceptionell prestanda för PCR-installationer, applikationer med liten och medelhög genomströmning samt andra arbetsflöden som kräver exakt termisk överföring och hög renhet. Tillverkade av högkvalitativ jungfrulig polypropen säkerställer dessa rör pålitliga resultat med funktioner som förbättrar användbarhet och provets integritet. Nyckelfunktioner inkluderar:
  • BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certifierad fri från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-inhibitorer, vilket säkerställer högsta renhetsnivå för känsliga PCR-applikationer.
  • Överlägsen värmeöverföring: Extra tunnväggiga rör optimerar termisk överföring under PCR, minskar cykeltider och ger konsekvent prestanda över ett brett temperaturområde.
  • Pålitliga tätningskapslar: Tätt täta lock förhindrar provavdunstning och förlust på grund av uppvärmning, samtidigt som de erbjuder enkel funktion att öppna och stänga.
  • Färgalternativ: Erbjuds i flera färger för förenklad visuell provspårning och organisering.
  • Högkvalitativ konstruktion: Tillverkad av högkvalitativa jungfruliga hartser utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser eller prover.
  • Autoklavbar: Konstruerad för att tåla autoklavering vid 121 °C (2 bar) i enlighet med DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas och DNA-fritt
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 förpackning
För användning med (utrustning) Termocykler för utmärkta reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Formatera Provrör
Reaktionsvolym 0.2 mL
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör