Läs mer
BRAND™ Tunnväggiga 0,2 mL PCR-rör med påsatta lock
Produktkod. 10693443 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp unitSize
10693443 Ros Platt mössa Paket med 1000
10571723 Gult Platt mössa Paket med 1000
10581723 Klart Platt mössa Paket med 1000
10673253 Blått Platt mössa Paket med 1000
10161391 Klart Platt mössa Paket med 1000
10700292 Klart Kupolformad mössa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10693443 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Thin Wall 0,2 ml PCR-rör med påsatta lock är autoklaverbara och RNase-, DNase- och DNA-free . Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
  • Tunna, enhetliga väggar för att säkerställa konsekvent, exakt termisk överföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaverbar och RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta termocykler.
  • Levereras med lock som bildar en tät försegling och hjälper till att förhindra provavdunstning, men som ändå är lätta att öppna och stänga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas och DNA-fritt
Färg Ros
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 förpackning
För användning med (utrustning) Termocykler för utmärkta reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Formatera Provrör
Reaktionsvolym 0.2 mL
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör