Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Adjustable Single Channel Pipet Starter Sets
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 1, 0,5 till 10, 10 till 100 μl
0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1000 μl
100 till 1000, 500 till 5000, 1000 till 10 000 μl
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1000 μl
Inkluderar:
D-1, D-10, D-100 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D-10, D-100, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D-20, D-200, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
D1000, D5000, D10000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen
Typ:
Makrouppsättning
Mikroset
Pipettset, standard
Startset, justerbart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Set contents:
- Three adjustable volume pipettes
- Three shelf/rack mounts
- Three filled polypropylene Tip Boxes
- Available as Standard Set, Micro Set, Midsize Set and Macro Set
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med | Laboratory |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Typ | Pipettset, standard |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1000 μl |
| För användning med (applikation) | Demanding laboratory applications |
| Inkluderar | D-10, D-100, D-1000 justerbar volympipett, tre hyll-/ställfästen, tre fyllda spetsboxar av polypropylen |