Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 1 μl
0,1 till 2,5 μl
0,5 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
1000 till 10 000 μl
2 till 20 μl
20 till 200 μl
5 till 50 μl
500 till 5000 μl
Kompatibla tips:
0,1 till μ20 L Nano-kapsyl™ spets, 0,5 μtill 20 l ultramikrospets, 0,1 till 1 μl nanokapsyl™ munstycke, 0,5 till 10 l μmunstycke
0,1 till μ20 l och 0,1 till μ1 l nanokapsel™ dricks
0,1 till 20 μl, 0,5 till 20 μl, 1 till 50 μl, 0,5–10 μl och 1 till 20 μl
0,5 till 5 ml spets
1 till 10 ml spets
2 till 200 &mikro;L-spets, 5 till 300 &mikro;L-spets, 2 till 20 &mikro;L-spets, 5 till 100 &mikro;L-spets
2 till 200 μl munstycke, 5 till 300 μl munstycke, 2 till 20 μl munstycke, 5 till 100 μl munstycke
2 till 200 μl munstycke, 5 till 300 μl munstycke, 2 till 20 μl munstycke, 5 till 100 μl munstycke, 5 till 200 μl munstycke
50 till 1000 μl munstycke, 50 till 1250 μl munstycke, 50 till 1000 μl munstycke
Ökar:
0,001 μl
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Inkluderar:
Prestandacertifikat, bruksanvisning, hyllmontering och tre års garanti.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Adjustable brake to fix volume range
- Visible four-digit volume display
- Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
- Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Garanti
Three-year warranty
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0.6% |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| Kompatibla tips | 2 till 200 μl munstycke, 5 till 300 μl munstycke, 2 till 20 μl munstycke, 5 till 100 μl munstycke |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip |
| Modell | D-100 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Transferpette™ S |
| Typ | Singel Channel Pipette |
| Volym (metrisk) | 10 till 100 μl |
| Visa mer |