Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet
Produktkod. 10615643 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 1 μl
0,1 till 2,5 μl
0,5 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
1000 till 10 000 μl
2 till 20 μl
20 till 200 μl
5 till 50 μl
500 till 5000 μl
Kompatibla tips:
0,1 till μ20 L Nano-kapsyl™ spets, 0,5 μtill 20 l ultramikrospets, 0,1 till 1 μl nanokapsyl™ munstycke, 0,5 till 10 l μmunstycke
0,1 till μ20 l och 0,1 till μ1 l nanokapsel™ dricks
0,1 till 20 μl, 0,5 till 20 μl, 1 till 50 μl, 0,5–10 μl och 1 till 20 μl
0,5 till 5 ml spets
1 till 10 ml spets
2 till 200 &mikro;L-spets, 5 till 300 &mikro;L-spets, 2 till 20 &mikro;L-spets, 5 till 100 &mikro;L-spets
2 till 200 μl munstycke, 5 till 300 μl munstycke, 2 till 20 μl munstycke, 5 till 100 μl munstycke
2 till 200 μl munstycke, 5 till 300 μl munstycke, 2 till 20 μl munstycke, 5 till 100 μl munstycke, 5 till 200 μl munstycke
50 till 1000 μl munstycke, 50 till 1250 μl munstycke, 50 till 1000 μl munstycke
Ökar:
0,001 μl
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,05 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Inkluderar:
Prestandacertifikat, bruksanvisning, hyllmontering och tre års garanti.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10615643
Brand: BRAND™ 704780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Exhibits a high degree of accuracy, precision, maximum versatility, and reliable performance with Easy Calibration™ technology.Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers simple one-handed operation with an adjustable brake to protect against accidental volume changes.
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Garanti
Three-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.6%
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
Kompatibla tips 50 till 1000 μl munstycke, 50 till 1250 μl munstycke, 50 till 1000 μl munstycke
Autoklaveringsbar Autoclavable
Modell D-1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette™ S
Typ Singel Channel Pipette
Volym (metrisk) 100 till 1000 μl
Visa Digital
Finger stil Curved
För användning med (applikation) Demanding laboratory applications
För användning med (utrustning) 50 to 1000μL tip, 50 to 1250μL tip, 50 to 1000μL tip
Inkluderar Prestandacertifikat, bruksanvisning, hyllmontering och tre års garanti.
Ökar 1 μl
Garanti 3 Years