Läs mer
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Fixed Volume Pipet Produktkod.: 10454442
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Fixed Volume Pipet
Produktkod. p-4345268 Handla allt Brand Produkter
±0.8%, F50, 50 μL, Varje
Noggrannhet:
±0.6%
±0.8%
±1%
Modell:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volym (metrisk):
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
500 μL
1000 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10454442
Brand: BRAND™ 704728
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uses innovative and ergonomic one-handed operation.Transferpette™ S Single Channel Fixed Volume Pipet offers robust yet lightweight construction. Easy Calibration™ technology provides long lasting reliability, accuracy, and precision
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Easy in-lab service
  • Robust and lightweight
  • Accepts universal tips
  • Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.8%
Certifikat och efterlevnad ISO9001, CE, IVD, certificate of performance, individual calibration certificate
Kompatibla tips 2 to 200μL tip, 5 to 300μL tip, 5 to 100μL tip
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modell F50
Antal kanaler 1
Typ Fixed Volume Pipette
Volym (metrisk) 50 μL
För användning med (utrustning) 2 to 200μL tip, 5 to 300μL tip, 5 to 100μL tip
Inkluderar Centralized piston button design, shelf mount, 4 digit display, steam sterilizable shaft, operating manual
Garanti 3 Years
Produkttitel
BRAND™ Transferpette™ S Single Channel Fixed Volume Pipet >