Läs mer
VACUUBRAND™ VACUU·LAN Mini-nätverk
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
6 mm
Beskrivning
- Ger distribution av vakuum från en enda membranvakuumpump (ingår ej) till tre vakuumportar med oberoende flödeskontroll
- Integrerade backventiler isolerar applikationer från varandra för att skydda dem från linjefluktuationer och resulterande korskontaminering
- Flödesvägen är gjord av fluorpolymerer och andra korrosionsbeständiga material, vilket gör den lämplig för användning i de flesta standardlaboratorieapplikationer
- Levereras med installerade stödstänger för enkel montering på laboratoriestödramar eller stativ; alternativt kan den väggmonteras
- Kan leverera källberoende vakuum ner till 2mbar (1,5Torr) till bänkvakuumportar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 6 mm |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av korskontaminering |
| För användning med | Vakuumpumpar i bänkstorlek |
| Inkluderar | Installerade stödstänger |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 80 °C (gas), 40 °C (omgivande) |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 176 °F (gas), 104 °F (omgivande) |
| Total längd (engelska) | 25,8 tum. |
| Total längd (metrisk) | 655 mm |
| Total bredd (engelska) | 3,9 tum. |
| Total bredd (metrisk) | 98 mm |
| Visa mer |