Läs mer
VACUUBRAND™ Absoluttrycksvakuummätare
Produktkod. 10256993 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
2,5 x 4,5 x 4,5 tum (6,3 x 11,5 x 11,5 cm)
5,4 x 4,8 x 4,5 tum. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Inkluderar:
9V litiumbatteri med justerbar vilo-timer, mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Tryckområde:
Övre mätgräns: 1080 mbar / 810 torr; Nedre mätgräns: 1 mbar / 1 torr
Övre mätgräns: 1080mbar/810 torr; Nedre mätgräns: 0,1 mbar/0,1 torr
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Inkluderar Tryckområde Förpackningsstorlek
10256993 5,4 x 4,8 x 4,5 tum. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) Mätare, monteringsstång, bruksanvisning Övre mätgräns: 1080mbar/810 torr; Nedre mätgräns: 0,1 mbar/0,1 torr Varje
10602232 2,5 x 4,5 x 4,5 tum (6,3 x 11,5 x 11,5 cm) 9V litiumbatteri med justerbar vilo-timer, mätare, monteringsstång, bruksanvisning Övre mätgräns: 1080 mbar / 810 torr; Nedre mätgräns: 1 mbar / 1 torr Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10256993 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20683170
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Byt ut ömtåliga McLeod- och mätklockor
Displayer kombinerar digital indikering för precision och analog indikering för trender.
  • Användarvalbara enheter: torr, mbar eller hectoPascal (hPa)
  • Alla modeller kan kalibreras för ISO 9000/GLP-överensstämmelse
  • Med kapacitiva givare för gasoberoende mätning
  • Givarna är gjorda av aluminiumoxidkeramik med enastående korrosionsbeständighet och överlägsen långtidsstabilitet
  • DVR2 arbetar på medföljande 9V litiumbatteri med justerbar insomningstimer, och är lämplig för centralvakuumsystem, membranvakuumpumpar och aspiratorer
  • DVR2-mått: 2,5Lx 4,5Wx 4,5 tum H (6,5x 11.5x 11,5 cm)
  • DCP3000 + VSK3000 ansluts till ett vanligt 115V vägguttag, mäter till 0,1 torr/mbar/hPa och har en RS-232-utgång
Beställningsinfo
DCP3000-enheter kan förses med ytterligare mäthuvuden för övervakning av flera applikationer eller för att öka noggrannheten över atmosfären till 10-3-intervall. Fråga din Fisher Scientific™ representant för beställningsinformation.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE. NRTL
Mått (L x B x H) 5,4 x 4,8 x 4,5 tum. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
För användning med (applikation) Mätning av atmosfärstryck
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Inkluderar Mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Längd (engelska) 5,4 tum
Längd (metrisk) 13.8 cm
Driftstemperatur (metrisk) -10 °C till +40 °C
Bredd (engelska) 4,8 tum
Bredd (metrisk) 12.4 cm
Visningstyp LCD
Tryckområde Övre mätgräns: 1080mbar/810 torr; Nedre mätgräns: 0,1 mbar/0,1 torr
Produkttyp Absoluttrycksvakuummätare