Läs mer
VACUUBRAND™ Absoluttrycksvakuummätare
Produktkod. p-43106 Handla allt Vacuubrand Produkter
Mått (L x B x H):
2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
5,4 x 4,8 x 4,5 tum. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Inkluderar:
9V Lithium battery with adjustable sleep timer, gauge, mounting rod, operating manual
Mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Tryckområde:
Upper measuring limit:1080mbar / 810 torr; Lower measuring limit: 1 mbar / 1 torr
Övre mätgräns: 1080mbar/810 torr; Nedre mätgräns: 0,1 mbar/0,1 torr
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10602232
Brand: VACUUBRAND™ 682902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Gauge, mounting rod, operating manual
Byt ut ömtåliga McLeod- och mätklockor
Displays combine digital indication for precision and analog indication for trending.
  • User-selectable units: torr, mbar, or hectoPascal (hPa)
  • All models can be calibrated for ISO 9000/GLP compliance
  • With capacitive transducers for gas-independent measuring
  • Transducers are made of alumina ceramic with outstanding corrosion resistance and superior long-term stability
  • DVR2 operates on included 9V lithium battery with adjustable sleep timer, and is suitable for central vacuum systems, diaphragm vacuum pumps, and aspirators
  • DVR2 dimensions: 2.5L x 4.5W x 4.5 in.H (6.5 x 11.5 x 11.5cm)
  • DCP3000 + VSK3000 plugs into a standard 115V wall outlet, measures to 0.1 torr/mbar/hPa, and has an RS-232 output
Beställningsinfo
DCP3000-enheter kan förses med ytterligare mäthuvuden för övervakning av flera applikationer eller för att öka noggrannheten över atmosfären till 10-3-intervall. Fråga din Fisher Scientific™ representant för beställningsinformation.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (L x B x H) 2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
För användning med (applikation) General purpose lab applications
För användning med (utrustning) Vacuum systems, diaphragm vacuum pumps and aspirators
Höjd (engelska) 4.5 in.
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Inkluderar 9V Lithium battery with adjustable sleep timer, gauge, mounting rod, operating manual
Längd (engelska) 2.5 in.
Längd (metrisk) 6.3 cm
Driftstemperatur (metrisk) -10°C to +40°C
Bredd (engelska) 4.5 in.
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Tryckområde Upper measuring limit:1080mbar / 810 torr; Lower measuring limit: 1 mbar / 1 torr
Produkttyp Absolute Pressure Vacuum Gauge