Läs mer
VACUUBRAND™ MD1C+ AK + EK oljefri kemimembranvakuumpump
Produktkod. 10603113 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Flödeshastighet:
25 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
10603113 25 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10603113 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20696620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för rotationsindunstning och andra laboratorieapplikationer
Lämplig för roterande förångare på bänkar och tillräckligt kraftfull för utmärkta resultat med lösningsmedel med hög kokpunkt
  • Extremt lågt underhåll, inga oljebyten, ingen oljedimma
  • Ultimat vakuum 1,5 Torr; fri luftkapacitet 25 liter per minut
  • Korrosionsbeständighet
  • Med en integrerad gasballast för att ge konsekvent pumpprestanda med kondenserade ångor
  • Lägger till lösningsmedelsåtervinning, inklusive en utsläppskondensor; kompakt trestegsdesign är lämplig för roterande indunstning på bänkar och geltorkning med en SDS-PAGE-koncentration större än 10 %
Beställningsinfo
Inkluderat lösningsmedelsåtervinningsglas för användning i evaporativa tillämpningar när ingen köldfälla används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar CEE-kontakt
Elektriska krav 230 V
Mått (L x B x H) 12,62 x 11,4 x 19 tum. (32 x 29 x 48 cm)
Material PTFE (Pumphuvud)
Modell MD1C+AK+EK
Vikt (engelska) 22.48 lb.
Vikt (metrisk) 10.2 kg
Flödeshastighet 25 l/min.
Frekvens 60 Hz
Total höjd (engelska) 19 tum
Total höjd (metrisk) 48 cm
Total längd (engelska) 12,62 tum
Total längd (metrisk) 32 cm
Total bredd (engelska) 11,4 tum
Total bredd (metrisk) 29 cm
Spänning 230 V