Läs mer
VACUUBRAND™ MD4C NT+AK SYNCHRO+EK Dry Chemistry Vacuum System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11848421 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Flödeshastighet:
2/2,2 CFM
Produktkod. Flödeshastighet
11848421 2/2,2 CFM
1 options
Produktkod. 11848421 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20736800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger samtidig drift av två processer med endast en pump.
  • Tillräcklig pumphastighet även för parallelldrift av två utmanande applikationer
  • Separator vid inloppet (AK ), gjord av glas med en skyddande beläggning, håller kvar partiklar och vätskedroppar
  • Kompakt avloppsvattenångkondensor
  • Kondensor möjliggör återvinning av lösningsmedel, effektiv återvinning, aktivt miljöskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,1 torr (utan gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.34 hp
Amperage 3 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material ETFE kolfiberhuvudkåpa, FFKM-ventil, PTFE-membran, ECTFE-kolfiberventilhuvud, PTFE-slangar, PBT- eller polypropeninloppspumpenhet, PET utloppspumpenhet
Modell MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 38.8 lb.
Vikt (metrisk) 17.6 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2/2,2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 15,82 tum.
Total höjd (metrisk) 401.32 mm
Total längd (engelska) 12,8 tum.
Total längd (metrisk) 325.12 mm
Total bredd (engelska) 9,76 tum.
Total bredd (metrisk) 248.92 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Vakuumtorkande ugnar
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V