Läs mer
VACUUBRAND™ MZ2D NT Diafragma vakuumpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10794614 Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
1,4/1,5 CFM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10794614
Brand: VACUUBRAND™ 20732200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pumpen använder membranvakuumteknologi för helt torr drift så att det inte finns någon olja att byta eller övervaka
Pumpen har ett ultimat vakuum på 4 mbar, en flödeshastighet på 40 lpm och höga flödeshastigheter vid arbetsvakuum för lågt underhåll och utmärkta resultat i en mängd olika icke-förångande, icke-korrosiva vakuumapplikationer. Pumpen är särskilt väl lämpad för stöd av turbomolekylära pumpar med brett spektrum.
  • Typiska serviceintervaller långt över 15 000 arbetstimmar
  • Membranen klarar upp till 10 000-15 000 timmars användning före utbyte
  • Unik membrandesign förenklar underhållet
  • Speciellt konstruerade pumphuvuden för höga flödeshastigheter vid arbetsvakuum, vilket resulterar i minskade processtider och högre genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 3 torr
Hästkraft 0.24 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material Aluminium, fluorplast (fodral)
Modell MZ 2D NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 25.1 lb.
Vikt (metrisk) 11.4 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 1,4/1,5 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,79 tum.
Total höjd (metrisk) 198.12 mm
Total längd (engelska) 9,5 tum
Total längd (metrisk) 243.84 mm
Total bredd (engelska) 9,5 tum
Total bredd (metrisk) 238.76 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Vakuumugnar
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 2
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V