Läs mer
VACUUBRAND™ NT Membranvakuumpump: ME2 NT
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11818571 Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
38 L/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11818571
Brand: VACUUBRAND™ 20730000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ett brett utbud av icke-korrosiva och icke-avdunstningstillämpningar. ME-seriens pumpar har ett ultimat vakuum på 52 Torr.
Använder diafragmavakuumteknologi för helt torr drift; det finns ingen olja att byta eller övervaka.
  • Minimerar driftstopp och servicekostnader
  • Unik design eliminerar tråkig, prova-och-fel-omkalibrering av slaglängden
  • Individuellt tillgängliga membran och ventiler förenklar service
  • Har specialkonstruerade pumphuvuden för höga flöden vid arbetsvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 52 Torr
Hästkraft 0.24 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Pump, single phase motor, ON/OFF switch, cable with plug and operating manual
Certifikat och efterlevnad CE, NRTL
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 9,5 x 8,3 x 7,7 tum. (24,3 x 21 x 19,8 cm)
Material Hus/huvudkåpa av aluminiumlegering, membranklämskiva av aluminiumlegering, FPM-membran/ventil, anslutningsrör av aluminiumlegering, PBT-slangmunstycke, PVC-tätningsringar
Modell JAG 2 NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 22.4 lb.
Vikt (metrisk) 10.2 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 38 L/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,7 tum
Total höjd (metrisk) 19.8 cm
Total längd (engelska) 9,5 tum
Total längd (metrisk) 24.3 cm
Total bredd (engelska) 8,3 tum
Total bredd (metrisk) 21 cm
Pumptyp Vakuumpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 50°F
Användningsområden För ett brett utbud av icke-frätande och icke-avdunstande
Antal etapper 1
Maximalt tryck 16 psi (inlet), 29 psi (outlet)
Spänning 230 V