Läs mer
VACUUBRAND™ Oljefri kemidesign membranpumpnyckel
Produktkod. 10490095 Handla allt Vacuubrand Produkter
Total bredd (engelska):
2,59 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10490095
Brand: VACUUBRAND™ 20636554
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För membranpumpar NT
  • Membrannyckel (skiftnyckel) för att byta membran på VACUUBRAND 'NT' modell vakuumpumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Oljefri membranvakuumpump
Total bredd (engelska) 2,59 tum.
Typ Diafragma nyckel