Läs mer
VACUUBRAND™ PC101 NT Torrkemi vakuumsystem
Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
1,2/1,4 CFM
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 7 torr ultimat vakuum
- 38 liter per minut fri luftkapacitet
- Integrerad lösningsmedelsåtervinning Lämplig för de flesta evaporativa tillämpningar i bänkstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5,3 torr (utan gasballast), 9 torr (med gasballast) |
| Kontrollera | Manometer |
| Hästkraft | 0.24 hp |
| Amperage | 1,8 A |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Material | Fluoroplast (fodral), PTFE (pumphuvud) |
| Modell | PC-101 NT |
| Visa mer |