Läs mer
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro-pumpsystem
Produktkod. p-3630036 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Central- och Östeuropa
Flödeshastighet:
1,2 CFM
34 l/min
Pumptyp:
Membranpump
Vakuumsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10583615
Brand: VACUUBRAND™ 20696700
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Innehåller
Model MD1C pump and solvent recovery system
Självreglerande vakuumkontroll för komplexa förångningar. VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumping-system hittar och följer automatiskt kokkurvor och justerar sin egen drift för snabb, stötfri avdunstning utan ingrepp.
  • Sparar tid; kräver ingen programmering och minimal övervakning.
  • Slutför avdunstning eller koncentration upp till 30 % snabbare än med konventionell elektronisk kontroll.
  • Fångar upp nästan alla ångor vid pumpen.
  • Inkluderar en datorlänk för processvalidering.
  • Mycket låg energiförbrukning.
  • Start med en knapptryckning
  • Mycket litet utymme
  • Integral modell MD1C oljefri membranpump med korrosionsbeständig PTFE flödesväg
  • Gasballast rensar kontinuerligt systemet från kondensat
  • Tyst drift
  • Lågt underhåll
  • Standardmodeller har utloppskondensor; TE-modeller ersätter kondensorn med utlopp för torrisfälla
  • CVC3000 förlängningssats möjliggör fjärrmontering av kontroller från PC3001 VARIO pro (alla modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 torr (utan gasballast), 3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.21 hp
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 0 till 3000 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612011-1:1 DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektriska krav 230 V
Bullernivå 42 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Flödeshastighet 1,2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 398.78 mm
Total längd (metrisk) 299.72 mm
Total bredd (metrisk) 304.8 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP20
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Roterande indunstning
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 100 till 120/200 till 230 V