Läs mer
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pump System Extension Kit
Produktkod. 10566515 Handla allt Vacuubrand Produkter
Typ:
Förlängningssats
Produktkod. 10566515
Brand: VACUUBRAND™ 20699923
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fjärrstyrning av pumpen med CVC 3000-styrenheten
Tillåter fjärrmontering av styrenhet från PC3001 VARIO pro (alla modeller). Inkluderar fötter och stativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Fjärrstyrning av pumpen med CVC 3000-styrenheten
Inkluderar Fötter och stå
Typ Förlängningssats