Innehåller
Mätare, monteringsstång, bruksanvisning
Displayer kombinerar digital indikering för precision och analog indikering för trender.
- Användarvalbara enheter: torr, mbar eller hectoPascal (hPa)
- Alla modeller kan kalibreras för ISO 9000/GLP-överensstämmelse
- Mäter till 10 -3 torr/mbar/hPa med Pirani-principen (värmeledning); lämplig för roterande skovelpumpar (oljetäta) som används vid frystorkning och molekylär destillation
- Ansluts till ett vanligt 115V vägguttag
Beställningsinfo
DCP3000-enheter kan förses med ytterligare mäthuvuden för övervakning av flera applikationer eller för att öka noggrannheten över atmosfären till 10-3-intervall. Fråga din Fisher Scientific™ representant för beställningsinformation.
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 5,4 x 4,8 x 4,5 tum. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) |
| För användning med (applikation) | Mätning av vakuumområde |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.5 cm |
| Inkluderar | Mätare, monteringsstång, bruksanvisning |
| Längd (engelska) | 5,4 tum |
| Längd (metrisk) | 13.8 cm |
| Bredd (engelska) | 4,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 12.4 cm |
| Visningstyp | LCD |
| Visa mer |