Läs mer
VACUUBRAND™ B-olja för roterande vingpumpar
Produktkod. 10633952 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10633952 1 l 1 L
11854000 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633952 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20687010
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
VACUUBRAND™ B-olja erbjuder god kemisk resistens, lågt ångtryck och förbättrad stabilitet vid hantering av oxidanter som sura eller alkaliska ångor. Lämplig för initial fyllning av RE-, RZ-, RC-serien av roterande bladpumpar.
  • Lågt ångtryck, även vid förhöjda temperaturer
  • Låg oljeåterflöde
  • Motståndskraftig mot åldrande och nedbrytning
  • Minimal oxidation
  • Innehåller alkaliskt vatten för att förhindra korrosion
  • Brännpunkt: 260 °C
  • Viskositet vid 40 °C: 94 mm2/s
  • Densitet vid 20 °C: 0,87 g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med Roterande lamellvakuumpump
Maximalt tryck <1 x 10-3 mbar