Beskrivning
- Lågt ångtryck, även vid förhöjda temperaturer
- Låg oljeåterflöde
- Motståndskraftig mot åldrande och nedbrytning
- Minimal oxidation
- Innehåller alkaliskt vatten för att förhindra korrosion
- Brännpunkt: 260 °C
- Viskositet vid 40 °C: 94 mm2/s
- Densitet vid 20 °C: 0,87 g/cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| För användning med | Roterande lamellvakuumpump |
| Maximalt tryck | <1 x 10-3 mbar |