Läs mer
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pump: Model RZ9
Produktkod. 10394581 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
Central- och Östeuropa
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Frekvens:
50/60 Hz
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10394581
Brand: VACUUBRAND™ 20698140
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Designed for use where diaphragm pumps cannot provide sufficient vacuum depth. RZ9 has a free air capacity of 170L/min. and a small flange inlet and outlet.
  • Dual -stage design for an ultimate vacuum of 1.5x10-3 Torr
  • Quiet, small and energy efficient
  • Rugged and low maintenance
For freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations, schlenk lines. As with all rotary vane pumps, a foreline cold trap is required for use in these applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hästkraft 0.5 hp
Amperage 2.6/2.7 A
Inkluderar GKF 1000i cold trap, Oil mist filter, valve, T-connection, gas ballast
Motorhastighet 1500 to 1800
Certifikat och efterlevnad UL
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Modell RZ9
Bullernivå 52 dB (A)
Pluggtyp Central- och Östeuropa
Temperatur (metrisk) lagring -10°C to +60°C
Vikt (engelska) 53.3 lb.
Vikt (metrisk) 24.2 kg
Temperatur (engelska) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Max 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 12°C
Flödeshastighet 5.2/6 CFM
För användning med Freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 9.1 in.
Total höjd (metrisk) 23.2 cm
Total längd (engelska) 18.1 in.
Total längd (metrisk) 46 cm
Total bredd (engelska) 5.9 in.
Kapslingsklassificering IP40
Maximalt tryck 1.1 bar
Spänning 230 V