Läs mer
VACUUBRAND™ Roterande lamellvakuumpumpar: Inloppsseparatorer
Produktkod. 10394391 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
För användning med:
Modell RE2, RZ2, RE 2.5 (nr 2069715x) och RZ 2.5 (nr 2069812x) roterande lamellvakuumpumpar
Modell RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (nr 2079715x) och RZ 2.5 (nr 2079812x) lamellvakuumpumpar
Modell RE8, RE9, RE16 och RZ8, RZ9, RZ16 vakuumpump med roterande skovlar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
10394391 Modell RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (nr 2079715x) och RZ 2.5 (nr 2079812x) lamellvakuumpumpar Varje
10652222 Modell RE2, RZ2, RE 2.5 (nr 2069715x) och RZ 2.5 (nr 2069812x) roterande lamellvakuumpumpar Varje
10707071 Modell RE8, RE9, RE16 och RZ8, RZ9, RZ16 vakuumpump med roterande skovlar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394391 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20698006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inloppsseparatorer för VACUUBRAND™ Roterande lamellvakuumpumpar.
  • För användning med VACUUBRAND Roterande lamellvakuumpumpar
  • Inloppsseparatorer“ AK” hjälper till att förhindra att kondensat och partiklar kommer in i vakuumpumpen, vilket bevarar prestandan.
Notera: För RE/RZ 2.5: För lamellpumpar RE 2.5 (art.nr 2079715x) och RZ 2.5 (art.nr 2079812x) - beställ inloppsseparator 20698006. För lamellpumpar RE 2.5 (art.2069 och R7.5) (artikelnr 2069812x) - beställ inloppsseparator 20698000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För att förhindra att kondensat och partiklar kommer in i vakuumpumpen
För användning med Modell RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (nr 2079715x) och RZ 2.5 (nr 2079812x) lamellvakuumpumpar
Modell 20698006
Typ Inloppsfångare/separator