Läs mer
VACUUBRAND™ Vakuumslang av gummi
Produktkod. 10151081 Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10151081
Brand: VACUUBRAND™ 20686001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Fungerar med Vacuubrand™ membran och andra pumpar med 10 mm eller 3/8 tums slang hullingar. Vacuubrand™ Vakuumslang av gummi DN 8mm finns också.
  • Storlek: DN 8mm
  • En meter lång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,314 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Rubber
Diameter (engelska) Yttre 0.71 in.
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (metrisk) 1 m
För användning med Membran, andra pumpar med 10 mm eller 0,375 tum slang hullingar
Sterilitet Non-sterile
Färg Naken
Produkttyp Rubber Hose