Läs mer
VACUUBRAND™ VACUUBUS™ Vakuumkontroller och mätare förlängningskabel
Handla allt Vacuubrand Produkter
Total längd (metrisk):
200 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Längd: 2m
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | CVC3000 och DCP3000 + VSK3000 vakuumkontroller och mätare |
| Total längd (engelska) | 78,74 tum. |
| Total längd (metrisk) | 200 cm |
| Typ | Förlängningskabel |